Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ORM1 Protein
A cDNA sequence encoding the ORM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marque: enQuireBio™ QP12931-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
5004 | |
100 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
QIPLCANLVP VPITNATLDQ ITGKWFYIAS AFRNEEYNKS VQEIQATFFY FTPNKTEDTI FLREYQTRQD QCIYNTTYLN VQRENGTISR YVGGQEHFAH LLILRDTKTY MLAFDVNDEK NWGLSVYADK PETTKEQLGE FYEALDCLRI PKSDVVYTDW KKDKCEPLEK QHEKERKQEE GES | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
ORM1 Protein | |
Research Use Only | |
ORM1 | |
Human | |
Untagged | |
ORM1 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human ORM1 Protein > 100μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu