Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NOB1 Protein
A cDNA sequence encoding the NOB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | NOB1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991779
|
enQuireBio™
QP12863-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981779
|
enQuireBio™
QP12863-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971779
|
enQuireBio™
QP12863-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NOB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NOB1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPVEHV VADAGAFLRH AALQDIGKNI YTIREVVTEI RDKATRRRLA VLPYELRFKE PLPEYVRLVT EFSKKTGDYP SLSATDIQVL ALTYQLEAEF VGVSHLKQEP QKVKVSSSIQ HPETPLHISG FHLPYKPKPP QETEKGHSAC EPENLEFSSF MFWRNPLPNI DHELQELLID RGEDVPSEEE EEEENGFEDR KDDSDDDGGG WITPSNIKQI QQELEQCDVP EDVRVGCLTT DFAMQNVLLQ MGLHVLAVNG MLIREARSYI LRCHGCFKTT SDMSRVFCSH CGNKTLKKVS VTVSDDGTLH MHFSRNPKVL NPRGLRYSLP TPKGGKYAIN PHLTEDQRFP QLRLSQKARQ KTNVFAPDYI AGVSPFVEND ISSRSATLQV RDSTLGAGRR RLNPNASRKK FVKKR | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |