missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMB Protein
A cDNA sequence encoding the NMB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Spécification
Nom | NMB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991749
|
enQuireBio™
QP12853-2ug |
2 μg |
143.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15971749
|
enQuireBio™
QP12853-10ug |
10 μg |
222.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15981749
|
enQuireBio™
QP12853-1mg |
1 mg |
8190.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NMB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NMB solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPLSWDL PEPRSRASKI RVHSRGNLWA TGHFMGKKSL EPSSPSPLGT APHTSLRDQR LQLSHDLLGI LLLKKALGVS LSRPAPQIQY RRLLVQILQK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |