Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MREG Protein
A cDNA sequence encoding the MREG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | MREG Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15981349
|
enQuireBio™
QP12727-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15961349
|
enQuireBio™
QP12727-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15971349
|
enQuireBio™
QP12727-1mg |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Specifications
MREG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MREG protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGLRDWL RTVCCCCGCE CLEERALPEK EPLVSDNNPY SSFGATLVRD DEKNLWSMPH DVSHTEADDD RTLYNLIVIR NQQAKDSEEW QKLNYDIHTL RQVRREVRNR WKCILEDLGF QKEADSLLSV TKLSTISDSK NTRKAREMLL KLAEETNIFP TSWELSERYL FVVDRLIALD AAEEFFKLAR RTYPKKPGVP CLADGQKELH YLPFPSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |