Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGEA6 Protein
A cDNA sequence encoding the MAGEA6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 4105 |
---|---|
Nom | MAGEA6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | MAGEA6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991029
|
enQuireBio™
QP12625-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981029
|
enQuireBio™
QP12625-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971029
|
enQuireBio™
QP12625-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
4105 | |
Research Use Only | |
MAGEA6 | |
Human | |
His | |
MAGEA6 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
MAGEA6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPLEQRSQHC KPEEGLEARG EALGLVGAQA PATEEQEAAS SSSTLVEVTL GEVPAAESPD PPQSPQGASS LPTTMNYPLW SQSYEDSSNQ EEEGPSTFPD LESEFQAALS RKVAKLVHFL LLKYRAREPV TKAEMLGSVV GNWQYFFPVI FSKASDSLQL VFGIELMEVD PIGHVYIFAT CLGLSYDGLL GDNQIMPKTG FLIIILAIIA KEGDCAPEEK IWEELSVLEV FEGREDSIFG DPKKLLTQYF VQENYLEYRQ VPGSDPACYE FLWGPRALIE TSYVKVLHHM VKISGGPRIS YPLLHEWALR EGEELEHHHH HH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |