Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LTF Protein
A cDNA sequence encoding the LTF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 4057
Nom LTF Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) LTF
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15920939
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12595-2ug
2 μg
143.00€
2µg
15990929
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12595-10ug
10 μg
222.00€
10µg
15930939
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12595-50ug
50 μg
143.00€
50µg
15910939
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12595-200ug
200 μg
222.00€
200µg
15900939
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12595-1mg
1 mg
8190.00€
1mg
15980929
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12595-10mg
10 mg
7560.00€
10mg
Spécification
4057
Research Use Only
LTF
Human
Untagged
LTF protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.
LTF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human
GRRRSVQWCA VSQPEATKCF QWQRNMRKVR GPPVSCIKRD SPIQCIQAIA ENRADAVTLD GGFIYEAGLA PYKLRPVAAE VYGTERQPRT HYYAVAVVKK GGSFQLNELQ GLKSCHTGLR RTAGWNVPIG TLRPFLNWTG PPEPIEAAVA RFFSASCVPG ADKGQFPNLC RLCAGTGENK CAFSSQEPYF SYSGAFKCLR DGAGDVAFIR ESTVFEDLSD EAERDEYELL CPDNTRKPVD KFKDCHLARV PSHAVVARSV NGKEDAIWNL LRQAQEKFGK DKSPKFQLFG SPSGQKDLLF KDSAIGFSRV PPRIDSGLYL GSGYFTAIQN LRKSEEEVAA RRARVVWCAV GEQELRKCNQ WSGLSEGSVT CSSASTTEDC IALVLKGEAD AMSLDGGYVY TAGKCGLVPV LAENYKSQQS SDPDPNCVDR PVEGYLAVAV VRRSDTSLTW NSVKGKKSCH TAVDRTAGWN IPMGLLFNQT GSCKFDEYFS QSCAPGSDPR SNLCALCIGD EQGENKCVPN SNERYYGYTG AFRCLAENAG DVAFVKDVTV LQNTDGNNNE AWAKDLKLAD FALLCLDGKR KPVTEARSCH LAMAPNHAVV SRMDKVERLK QVLLHQQAKF GRNGSDCPDK FCLFQSETKN LLFNDNTECL ARLHGKTTYE KYLGPQYVAG ITNLKKCSTS PLLEACEFLR K
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.