Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSP1 Protein
Code produit. p-7153059
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16062470
Marque: enQuireBio™ QP6323ec10ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LSP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001013271.1
Identification génétique (Entrez) 4046
Nom LSP1 Protein
Quantité 10 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) LSP1
Longueur des protéines Full Length of BC001785
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine GST
Séquence MAEASSDPGA EEREELLGPT AQWSVEDEEE AVHEQCQHER DRQLQAQDEE GGGHVPERPK QEMLLSLKPS EAPELDEDEG FGDWSQRPEQ RQQHEGAQGT LDSGEPPQCR SPEGEQEDRP GLHAYEKEDS DEVHLEELSL SKEGPGPEDT VQDNLGAAGA EEEQEEHQKC QQPRTPSPLV LEGTIEQSSP PLSPTTKLID RTESLNRSIE KSNSVKKSQP DLPISKIDQW LEQYTQAIET AGRTPKLARQ ASIELPSMAV ASTKSRWETG EVQAQSAAKT PSCKDIVAGD MSKKSLWEQK GGSKTSSTIK STPSGKRYKF VATGHGKYEK VLVEGGPAP
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.