missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRPAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the LRPAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | LRPAP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900909
|
enQuireBio™
QP12585-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990899
|
enQuireBio™
QP12585-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980899
|
enQuireBio™
QP12585-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LRPAP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LRPAP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMYSREK NQPKPSPKRE SGEEFRMEKL NQLWEKAQRL HLPPVRLAEL HADLKIQERD ELAWKKLKLD GLDEDGEKEA RLIRNLNVIL AKYGLDGKKD ARQVTSNSLS GTQEDGLDDP RLEKLWHKAK TSGKFSGEEL DKLWREFLHH KEKVHEYNVL LETLSRTEEI HENVISPSDL SDIKGSVLHS RHTELKEKLR SINQGLDRLR RVSHQGYSTE AEFEEPRVID LWDLAQSANL TDKELEAFRE ELKHFEAKIE KHNHYQKQLE IAHEKLRHAE SVGDGERVSR SREKHALLEG RTKELGYTVK KHLQDLSGRI SRARHNEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |