missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DL4 Protein

A cDNA sequence encoding the KIR2DL4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marque:  enQuireBio™ QP12489-5ug

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15990579

  • 222.00€ / 5µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Spécification

Spécification

KIR2DL4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
HVGGQDKPFC SAWPSAVVPQ GGHVTLRCHY RRGFNIFTLY KKDGVPVPEL YNRIFWNSFL ISPVTPAHAG TYRCRGFHPH SPTEWSAPSN PLVIMVTGLY EKPSLTARPG PTVRAGENVT LSCSSQSSFD IYHLSREGEA HELRLPAVPS INGTFQADFP LGPATHGETY RCFGSFHGSPYEWSDPSDPL PVSVTGNPSS SWPSPTEPSF KTGIARHLHL EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT ISKAKGQPRE PQVYTLPPSRDELTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTP PVLDSDGSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH YTQKSLSLSP GKHHHHHH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KIR2DL4 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions