Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ING1 Protein
A cDNA sequence encoding the ING1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4070.00€
Spécification
Nom | ING1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15990439
|
enQuireBio™
QP12445-5ug |
5 μg |
143.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15980439
|
enQuireBio™
QP12445-20ug |
20 μg |
222.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15970439
|
enQuireBio™
QP12445-1mg |
1 mg |
4070.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
ING1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ING1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSPANG EQLHLVNYVE DYLDSIESLP FDLQRNVSLM REIDAKYQEI LKELDECYER FSRETDGAQK RRMLHCVQRA LIRSQELGDE KIQIVSQMVE LVENRTRQVD SHVELFEAQQ ELGDTAGNSG KAGADRPKGE AAAQADKPNS KRSRRQRNNE NRENASSNHD HDDGASGTPK EKKAKTSKKK KRSKAKAERE ASPADLPIDP NEPTYCLCNQ VSYGEMIGCD NDECPIEWFH FSCVGLNHKP KGKWYCPKCR GENEKTMDKA LEKSKKERAY NR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |