missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-6 (HEK293-expressed) Protein

Code produit. 18798926
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18798926

Marque: R&D Systems™ 7270IL100/CF

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Measured in a cell proliferation assay using T1165.85.2.1 mouse plasmacytoma cells. ED50 for this effect is 0.1 to 0.6 ng/mL

Measured in a cell proliferation assay using T1165.85.2.1 mouse plasmacytoma cells. Nordan, R.P. et al. (1987) J. Immunol. 139:813. The ED50 for this effect is 0.1-0.6 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P05231
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Identification génétique (Entrez) 3569
Poids moléculaire M.W. (Observed): 22 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 20.8 kDa
Nom B cell stimulatory factor-2, B-cell differentiation factor, BSF2, BSF-2, BSF2CTL differentiation factor, CDF, HGFHSFIFNB2Hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6B-cell stimulatory factor 2, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Quantité 100 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-6 protein Met1-Met212
Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gène B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Symbole de gène(s) IL6
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Tampon Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Niveau d’endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protéine IL-6
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis