missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 28A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 282616 |
---|---|
Nom | IL 28A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IFNL2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924928
|
enQuireBio™
QP10707-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15904928
|
enQuireBio™
QP10707-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15914928
|
enQuireBio™
QP10707-1mg |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
282616 | |
Research Use Only | |
IFNL2 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MKLDMTGDCT PVLVLMAAVL TVTGAVPVAR LHGALPDARG CHIAQFKSLS PQELQAFKRA KDALEESLLL KDCRCHSRLF PRTWDLRQLQ VRERPMALEA ELALTLKVLE ATADTDPALV DVLDQPLHTL HHILSQFRAC IQPQPTAGPR TRGRLHHWLY RLQEAPKKES PGCLEASVTF NLFRLLTRDL NCVASGDLCV | |
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE. |
IL 28A Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity was determined by the dose dependent protection of the cytopathic effect on A549 cells (human lung adenocarcinoma epithelial cell line) that were challenged with encephalomyocarditis (EMC) virus and is typically 0.5-5ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
The IL28A was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS. |