Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the HSPBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | HSPBP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900109
|
enQuireBio™
QP12337-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15980099
|
enQuireBio™
QP12337-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15990099
|
enQuireBio™
QP12337-1mg |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
HSPBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HSPBP1 solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol, 2mM EDTA and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDEGSRGSR LPLALPPASQ GCSSGGGGGG GGGSSAGGSG NSRPPRNLQG LLQMAITAGS EEPDPPPEPM SEERRQWLQE AMSAAFRGQR EEVEQMKSCL RVLSQPMPPT AGEAEQAADQ QEREGALELL ADLCENMDNA ADFCQLSGMH LLVGRYLEAG AAGLRWRAAQ LIGTCSQNVA AIQEQVLGLG ALRKLLRLLD RDACDTVRVK ALFAISCLVR EQEAGLLQFL RLDGFSVLMR AMQQQVQKLK VKSAFLLQNL LVGHPEHKGT LCSMGMVQQL VALVRTEHSP FHEHVLGALC SLVTDFPQGV RECREPELGL EELLRHRCQL LQQHEEYQEE LEFCEKLLQT CFSSPADDSM DR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |