Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human HMGB1 Protein
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Description
Measured by its ability to induce TNF-alpha secretion by RAW 264.7 mouse monocyte/macrophage cells. The ED50 for this effect is 2.5-12.5 μg/mL.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P09429 |
| À utiliser avec (application) | Bioactivity |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Identification génétique (Entrez) | 3146 |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 28-34 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 25 kDa |
| Nom | HMGB1/HMG-1 |
| Méthode de préparation | Reconstitute at 200μg/mL in PBS. |
| Test du contrôle qualité | SDS-PAGE: 28-34kDa, reducing conditions |
| Quantité | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line, NS0-derived human HMGB1/HMG-1 protein Met1-Glu215 |
| Afficher plus |