Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HMGB1/HMG-1 His (C-Term) Protein
Recombinant Protein
119.00€ - 1885.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P09429, P09429, P09429 |
---|---|
Concentration | LYOPH |
À utiliser avec (application) | PAGE |
Formule | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
Identification génétique (Entrez) | 3146 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18427561
|
Novus Biologicals™
NBP2-34960-100ug |
100 μg |
674.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18408391
|
Novus Biologicals™
NBP2-34960-10ug |
10 μg |
119.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18468891
|
Novus Biologicals™
NBP2-34960-500ug |
500 μg |
1480.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18420772
|
Novus Biologicals™
NBP2-34960-1mg |
1 mg |
1885.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
P09429, P09429, P09429 | |
PAGE | |
3146 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | |
Amphoterin, high mobility group box 1, High mobility group protein 1, high mobility group protein B1, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 1, high-mobility group box 1, HMG-1, HMG1DKFZp686A04236, HMG3, SBP-1, Sulfoglucuronyl carbohydrate binding protein | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C. | |
>95% by SDS-PAGE and HPLC |
LYOPH | |
Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. | |
26 kDa | |
Less than 1 EU/ug of HMGB1/HMG-1 as determined by LAL method. | |
HMGB1 | |
Cellular Markers, Chromatin Research, Neuroscience | |
HMGB1/HMG-1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Recombinant Human HMGB1/HMG-1 His (C-Term) Protein