missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hemopexin Protein
A cDNA sequence encoding the Hemopexin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marque: enQuireBio™ QP12215-HIS-1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Hemopexin Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARVLGAPVA LGLWSLCWSL AIATPLPPTS AHGNVAEGET KPDPDVTERC SDGWSFDATT LDDNGTMLFF KGEFVWKSHK WDRELISERW KNFPSPVDAA FRQGHNSVFL IKGDKVWVYP PEKKEKGYPK LLQDEFPGIP SPLDAAVECH RGECQAEGVL FFQGDREWFW DLATGTMKER SWPAVGNCSS ALRWLGRYYC FQGNQFLRFD PVRGEVPPRY PRDVRDYFMP CPGRGHGHRN GTGHGNSTHH GPEYMRCSPH LVLSALTSDN HGATYAFSGT HYWRLDTSRD GWHSWPIAHQ WPQGPSAVDA AFSWEEKLYL VQGTQVYVFL TKGGYTLVSG YPKRLEKEVG TPHGIILDSV DAAFICPGSS RLHIMAGRRL WWLDLKSGAQ ATWTELPWPH EKVDGALCME KSLGPNSCSA NGPGLYLIHG PNLYCYSDVE KLNAAKALPQ PQNVTSLLGC TH | |
Greater than 95.0%. |
1 mg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Lyophilized from (1.22 mg/ml) solution containing 11.9mM phosphate buffer, 137mM NaCl and 2.7mM KCl, pH 7.4. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu