Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF 18 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | FGF 18 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944368
|
enQuireBio™
QP10598-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934368
|
enQuireBio™
QP10598-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924368
|
enQuireBio™
QP10598-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FGF 18 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Human | |
Untagged | |
FGF-18 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEENVDFRIH VENQTRARDD VSRKQLRLYQ LYSRTSGKHI QVLGRRISAR GEDGDKYAQL LVETDTFGSQ VRIKGKETEF YLCMNRKGKL VGKPDGTSKE CVFIEKVLEN NYTALMSAKY SGWYVGFTKK GRPRKGPKTR ENQQDVHFMK RYPKGQPELQ KPFKYTTVTK RSRRIRPTHP A | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |