Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human FGF-10 Protein
Recombinant Protein
119.00€ - 2585.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | O15520, O15520, O15520 |
---|---|
Concentration | LYOPH |
À utiliser avec (application) | PAGE, Bioactivity |
Formule | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.4. |
Identification génétique (Entrez) | 2255 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18403752
|
Novus Biologicals™
NBP2-34927-1mg |
1 mg |
2585.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18493802
|
Novus Biologicals™
NBP2-34927-100ug |
100 μg |
852.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18494002
|
Novus Biologicals™
NBP2-34927-5ug |
5 μg |
119.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18480522
|
Novus Biologicals™
NBP2-34927-500ug |
500 μg |
1860.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ng/mL, corresponding to a specific activity of >2.0 x 106IU/mg.Spécification
O15520, O15520, O15520 | |
PAGE, Bioactivity | |
2255 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | |
FGF-10, fibroblast growth factor 10, Keratinocyte growth factor 2, KGF-2/FGF-10, produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C. | |
>97% pure by SDS-PAGE and HPLC |
LYOPH | |
Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.4. | |
19.1 kDa | |
Less than 1 EU/ug of FGF-10 as determined by LAL method. | |
FGF10 | |
Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication | |
FGF-10 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Recombinant Human FGF-10 Protein