Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
Code produit. 15929419
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 15929419
Marque: enQuireBio™ QP6021ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fas Ligand / FASLG / CD95L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000630.1
Identification génétique (Entrez) 356
Nom Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
Quantité 100 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) FASLG
Longueur des protéines Extracellular Domain
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces Yeast
Marqueur de protéine His
Séquence QIGHPSPPPE KKELRKVAHL TGKSNSRSMP LEWEDTYGIV LLSGVKYKKG GLVINETGLY FVYSKVYFRG QSCNNLPLSH KVYMRNSKYP QDLVMMEGKM MSYCTTGQMW ARSSYLGAVF NLTSADHLYV NVSELSLVNF EESQTFFGLY KL
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.