Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDN2 Protein
A cDNA sequence encoding the EDN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 2840.00€
Spécification
Nom | EDN2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918228
|
enQuireBio™
QP11746-1mg |
1 mg |
203.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15938228
|
enQuireBio™
QP11746-5mg |
5 mg |
775.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15928228
|
enQuireBio™
QP11746-25mg |
25 mg |
2840.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
EDN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
EDN2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQAAATLE QPASSSHAQG THLRLRRCSC SSWLDKECVY FCHLDIIWVN TPEQTAPYGL GNPPRRRRRS LPRRCQCSSA RDPACATFCL RRPWTEAGAV PSRKSPADVF QTGKTGATTG ELLQRLRDIS TVKSLFAKRQ QEAMREPRST HSRWRKR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |