missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF114, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_061153.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 55905 |
Nom | E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16034530
|
enQuireBio™
QP6611-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16074530
|
enQuireBio™
QP6611-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16024530
|
enQuireBio™
QP6611-ec-100ug |
100 μg |
534.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16054530
|
enQuireBio™
QP6611-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16064530
|
enQuireBio™
QP6611-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16044530
|
enQuireBio™
QP6611-ec-1mg |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_061153.1 | |
E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55905 | |
Research Use Only | |
RNF114 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAQQRDCGG AAQLAGPAAE ADPLGRFTCP VCLEVYEKPV QVPCGHVFCS ACLQECLKPK KPVCGVCRSA LAPGVRAVEL ERQIESTETS CHGCRKNFFL SKIRSHVATC SKYQNYIMEG VKATIKDASL QPRNVPNRYT FPCPYCPEKN FDQEGLVEHC KLFHSTDTKS VVCPICASMP WGDPNYRSAN FREHIQRRHR FSYDTFVDYD VDEEDMMNQV LQRSIIDQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |