Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain 1, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001032583.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 8655 |
Nom | Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16064201
|
enQuireBio™
QP8357-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16004211
|
enQuireBio™
QP8357-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16054201
|
enQuireBio™
QP8357-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16084201
|
enQuireBio™
QP8357-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16094201
|
enQuireBio™
QP8357-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16074201
|
enQuireBio™
QP8357-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NP_001032583.1 | |
Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8655 | |
Research Use Only | |
DYNLL1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCDRKAVIKN ADMSEEMQQD SVECATQALE KYNIEKDIAA HIKKEFDKKY NPTWHCIVGR NFGSYVTHET KHFIYFYLGQ VAILLFKSG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein