missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Drosha GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
630.00€ - 801.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
---|---|
Formule | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 29102 |
Poids moléculaire | 36.52 kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18313689
|
Novus Biologicals™
H00029102-Q01-10ug |
10 μg |
630.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18390819
|
Novus Biologicals™
H00029102-Q01-25ug |
25 μg |
801.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.Spécification
Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification | |
29102 | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
DROSHA | |
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. | |
36.52 kDa | |
drosha, double-stranded RNA-specific endoribonuclease, drosha, ribonuclease type III, EC 3.1.26.3, Etohi2, nuclear RNase III Drosha, p241, Protein Drosha, putative protein p241 which interacts with transcription factor Sp1, putative ribonuclease III, RANSE3L, ribonuclease 3, Ribonuclease III, ribonuclease III, nuclear, RN3nuclear, RNase III | |
Epigenetics | |
Drosha |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals™ Recombinant Human Drosha GST (N-Term) Protein