Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin G Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 9360 |
---|---|
Nom | Cyclophilin G Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | PPIG |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904298
|
enQuireBio™
QP10574-5ug |
5 μg |
131.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15994288
|
enQuireBio™
QP10574-25ug |
25 μg |
203.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15984288
|
enQuireBio™
QP10574-1mg |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
9360 | |
Research Use Only | |
PPIG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGIKVQRPRC FFDIAINNQP AGRVVFELFS DVCPKTCENF RCLCTGEKGT GKSTQKPLHY KSCLFHRVVK DFMVQGGDFS EGNGRGGESI YGGFFEDESF AVKHNKEFLL SMANRGKDTN GSQFFITTKP TPHLDGHHVV FGQVISGQEV VREIENQKTD AASKPFAEVR ILSCG | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Cyclophilin G Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 200 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin. | |
Human | |
His | |
Cyclophilin-G solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |