missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CXCL9/MIG Protein

Code produit. p-200055450 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18496411

Marque: Novus Biologicals™ NBP2350085ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

MIG Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q07325, Q07325, Q07325
Concentration LYOPH
À utiliser avec (application) PAGE, Bioactivity
Formule Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 50 mM NaCl.
Identification génétique (Entrez) 4283
Poids moléculaire 11.7 kDa
Quantité 5 μg
Conditions de stockage Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentration en endotoxines Less than 1 EU/ug of CXCL9/MIG as determined by LAL method.
Alias de gène chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, CXCl9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIG/CXCL9, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma
Symbole de gène(s) CXCL9
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Catégorie de recherche Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
Pureté ou qualité >97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Protéine CXCL9/MIG
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis