Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKS2 Protein
A cDNA sequence encoding the CKS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4070.00€
Spécification
Nom | CKS2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957268
|
enQuireBio™
QP11439-5ug |
5 μg |
143.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15947268
|
enQuireBio™
QP11439-25ug |
25 μg |
222.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15937268
|
enQuireBio™
QP11439-1mg |
1 mg |
4070.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CKS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The CKS2 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASMTGGQQM GRGSHMAHKQ IYYSDKYFDE HYEYRHVMLP RELSKQVPKT HLMSEEEWRRLGVQQSLGWV HYMIHEPEPH ILLFRRPLPK DQQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |