missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CEACAM-18 Fc Chimera Protein

Code produit. 18146520
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18146520

Marque: R&D Systems™ 9869CM050

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

  • Derived from HEK293.
  • Validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion A8MTB9
À utiliser avec (application) Bioactivity
Identification génétique (Entrez) 729767
Poids moléculaire 93 to 105 kDa, reducing conditions
Quantité 50 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human CEACAM-18 protein.  Human CEACAM-18 (Gln31-His317) Accession # A8MTB9IEGRMDHuman IgG1 (Pro100-Lys330)N-terminus C-terminus
Conditions de stockage 12 months from date of receipt, -20 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution 3 months, -20 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentration en endotoxines < 0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS
Tampon Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS
Pureté ou qualité > 95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis