missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL7A Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
2µg
Spécification
Spécification
| Identification génétique (Entrez) | 605 |
| Nom | BCL7A Protein |
| Quantité | 2 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Symbole de gène(s) | BCL7A |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu