Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANTXR2 Protein
A cDNA sequence encoding the ANTXR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ANTXR2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965918
|
enQuireBio™
QP11029-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945918
|
enQuireBio™
QP11029-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955918
|
enQuireBio™
QP11029-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ANTXR2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ANTXR2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQEQPSCR RAFDLYFVLD KSGSVANNWI EIYNFVQQLA ERFVSPEMRL SFIVFSSQAT IILPLTGDRG KISKGLEDLK RVSPVGETYI HEGLKLANEQ IQKAGGLKTS SIIIALTDGK LDGLVPSYAE KEAKISRSLG ASVYCVGVLD FEQAQLERIA DSKEQVFPVK GGFQALKGII NSILAQSCTE ILELQPSSVC VGEEFQIVLS GRGFMLGSRN GSVLCTYTVN ETYTTSVKPV SVQLNSMLCP APILNKAGET LDVSVSFNGG KSVISGSLIV TATECSN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |