Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 2-5A-dependent ribonuclease Protein
Code produit. 16056960
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Code produit. 16056960
Marque: enQuireBio™ QP6997500ug
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Numéro d’adhésion NP_066956.1
Identification génétique (Entrez) 6041
Nom 2-5A-dependent ribonuclease Protein
Quantité 500 μg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Symbole de gène(s) RNASEL
Longueur des protéines Partial (see sequence information for more details).
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His-SUMO
Séquence HPPAEDWKPQ SSHWGAALKD LHRIYRPMIG KLKFFIDEKY KIADTSEGGI YLGFYEKQEV AVKTFCEGSP RAQREVSCLQ SSRENSHLVT FYGSESHRGH LFVCVTLCEQ TLEACLDVHR GEDVENEEDE FARNVLSSIF KAVQELHLSC GYTHQDLQPQ NILIDSKKAA HLADFDKSIK WAGDPQEVKR DLEDLGRLVL YVVKKGSISF EDLKAQSNEE VVQLSPDEET KDLIHRLFHP GEHVRDCLSD LLGHPFFWTW ESRYRTLRNV GNESDIKTRK SESEILRLLQ PGPSEHSKSF DKWTTKINEC VMKKMNKFYE KRGNFYQNTV GDLLKFIRNL GEHIDEEKHK KMKLKIGDPS LYFQKTFPDL VIYVYTKLQN TEYRKHFPQT HSPNKPQCDG AGGASGLASP GC
Tampon Tris-based buffer, 50% glycerol
Pureté ou qualité Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.