missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5 Genotype-2a Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5 Genotype-2a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | Hepatitis C HCV NS5 Genotype-2a Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999638
|
enQuireBio™
QP12190-100ug |
100 μg |
228.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15919648
|
enQuireBio™
QP12190-500ug |
500 μg |
870.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15909648
|
enQuireBio™
QP12190-1mg |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Hepatitis C HCV NS5 Genotype-2a Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
GST | |
HCV NS5 Genotype-2a protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
1.5M urea, 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol. |