Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV core delta Protein
A cDNA sequence encoding the HBV core delta was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | Hepatitis B HBV core delta Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15959468
|
enQuireBio™
QP12131-100ug |
100 μg |
228.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15979468
|
enQuireBio™
QP12131-500ug |
500 μg |
870.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15969468
|
enQuireBio™
QP12131-1mg |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Hepatitis B HBV core delta Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis B | |
Untagged | |
HBV Core Delta protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
7.5mM Phosphate buffer pH 7.2, 75mM NaCl, and 50% glycerol. |