Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg adw2 Protein
A cDNA sequence encoding the HBsAg adw2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom | Hepatitis B HBsAg adw2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis B |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15979448
|
enQuireBio™
QP12126-10ug |
10 μg |
143.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15999448
|
enQuireBio™
QP12126-50ug |
50 μg |
222.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15989448
|
enQuireBio™
QP12126-1mg |
1 mg |
1810.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Hepatitis B HBsAg adw2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis B | |
His | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Sterile filtered solution containing 50mM arginine and 1M urea. |