missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli pykF Protein
A cDNA sequence encoding the pykF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4070.00€
Spécification
Nom | pykF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | E. coli |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15902899
|
enQuireBio™
QP13223-5ug |
5 μg |
143.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15992889
|
enQuireBio™
QP13223-20ug |
20 μg |
222.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15982889
|
enQuireBio™
QP13223-1mg |
1 mg |
4070.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
pykF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
pykF protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMKKTKI VCTIGPKTES EEMLAKMLDA GMNVMRLNFS HGDYAEHGQR IQNLRNVMSK TGKTAAILLD TKGPEIRTMK LEGGNDVSLK AGQTFTFTTD KSVIGNSEMV AVTYEGFTTD LSVGNTVLVD DGLIGMEVTA IEGNKVICKV LNNGDLGENK GVNLPGVSIA LPALAEKDKQ DLIFGCEQGV DFVAASFIRK RSDVIEIREH LKAHGGENIH IISKIENQEG LNNFDEILEA SDGIMVARGD LGVEIPVEEV IFAQKMMIEK CIRARKVVIT ATQMLDSMIK NPRPTRAEAG DVANAILDGT DAVMLSGESA KGKYPLEAVS IMATICERTD RVMNSRLEFN NDNRKLRITE AVCRGAVETA EKLDAPLIVV ATQGGKSARA VRKYFPDATI LALTTNEKTA HQLVLSKGVV PQLVKEITST DDFYRLGKEL ALQSGLAHKG DVVVMVSGAL VPSGTTNTAS VHVL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit