missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Nom | BCHE / Butyrylcholinesterase Protein |
| Quantité | 500 μg |
| État réglementaire | Research Use Only |
| Concentration en endotoxines | Not determined. |
| Symbole de gène(s) | BCHE |
| Longueur des protéines | Full Length |
| Type de produit | Recombinant Protein |
| Réactivité croisée | Dog |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | His |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu