Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 c Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
248.00€ - 1575.00€
Spécification
Nom | Dengue NS1 c Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Dengue Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977888
|
enQuireBio™
QP11642-100ug |
100 μg |
248.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15997888
|
enQuireBio™
QP11642-500ug |
500 μg |
943.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15987888
|
enQuireBio™
QP11642-1mg |
1 mg |
1575.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Dengue NS1 c Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
Untagged | |
20mM Tris-HCl pH 8.0, 8M urea and 60mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LWSNGVLESE MVIPKNFAGP KSQHNNRPGY HTQTAGPWHL GKLEMDFDFC EGTTVVVTED CGNRGPSLRT TTASGKLITE WCCRSCTLPP LRYRGEDGCW YGMEIRPLKE KEENLVSSLV TAHHHHHH | |
Dengue Protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |