Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau
Utilisation pour des applications de refroidissement de routine en laboratoire et dans des lieux de travail industriels. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ avec compresseur à eau sont dotés d’un affichage LED large et lumineux.
Marque: Julabo™ 9673040
12953.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception ergonomique et fonctionnement simple
- Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
- Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
- Indicateur du niveau de remplissage
- Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
- Température admissible de retour +80°C
- Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
- Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
- Cuves de bains en acier inox intégrées
- Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
- Dispositif de vidange à l’avant
- Sans fentes latérales
- Interface RS232 pour connexion PC
- Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
- Indicateur de pression
- Dérivation réglable pour pression de la pompe
- Eau refroidie
- Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
Spécification
24 à 30 L | |
0,45kW à -20°C, 1,3kW à -10°C, 2,2kW à 0°C, 3 kW à 10°C, 4,3kW à 20°C (milieu | |
Pour un refroidissement respectueux de l’environnement | |
7.2 à 43.5 psi | |
R404A | |
76 cm | |
115 cm | |
230/400 V 50/60 Hz 3 ph | |
50 / 60 Hz |
CE, CEI 60529: 21 | |
40 l/min | |
5°C à 40°C | |
FLW4003 | |
± 0,5°C | |
60 cm | |
127 kg | |
230 / 400 V |