Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau
Utilisation pour des applications de refroidissement de routine en laboratoire et dans des lieux de travail industriels. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ avec compresseur à eau sont dotés d’un affichage LED large et lumineux.
Marque:  Julabo™ 9601256
Code produit. 11964828
  • 12825.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception ergonomique et fonctionnement simple
  • Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
  • Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
  • Indicateur du niveau de remplissage
  • Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
  • Température admissible de retour +80°C
  • Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
  • Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
  • Cuves de bains en acier inox intégrées
  • Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
  • Dispositif de vidange à l’avant
  • Sans fentes latérales
  • Interface RS232 pour connexion PC
  • Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
  • Indicateur de pression
  • Dérivation réglable pour pression de la pompe
  • Eau refroidie
  • Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
Spécification
Spécification
8 à 11 L
0,25 kW à -20°C, 0,8 kW à -10°C, 1,8 kW à 0°C, 2 kW à 10°C, 2,5 kW à 20°C (milieu
Pour les applications de chauffage et de refroidissement
1,2 kW
FCW2500T
±0,2°C
46 cm
74 kg
230 V
CE
28 l/min
5°C à 40°C
50,8 psi
R404A
61 cm
49 cm
230 V, 60 Hz, 13 A
60 Hz