Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau
Click to view available options
Débit:
20 l/min
22 l/min
23 l/min
28 l/min
33 L/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacité (métrique):
12 à 17 L
15 à 37 L
21 à 33 L
24 à 30 L
39 à 47 L
43 à 60 L
6 à 8 L
8 à 11 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception ergonomique et fonctionnement simple
- Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
- Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
- Indicateur du niveau de remplissage
- Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
- Température admissible de retour +80°C
- Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
- Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
- Cuves de bains en acier inox intégrées
- Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
- Dispositif de vidange à l’avant
- Sans fentes latérales
- Interface RS232 pour connexion PC
- Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
- Indicateur de pression
- Dérivation réglable pour pression de la pompe
- Eau refroidie
- Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 à 37 L |
| Certifications/Conformité | CE, CEI 60529: 21 |
| Puissance de refroidissement | 3 kW à -20°C, 7 kW à -10°C, 12 kW à 0°C, 15 kW à 10°C, 20 kW à 20°C (milieu étha |
| Débit | 80 l/min |
| À utiliser avec (équipement) | Pour un refroidissement respectueux de l’environnement |
| Gamme de températures | 5°C à 40°C |
| Pression max. | 11.6 à 87 psi |
| Modèle | FLW20006 |
| Réfrigérant | R404A |
| Stabilité de la température | ± 0,5°C |
| Afficher plus |