Learn More
Grant Instruments™ Refroidisseur de circulation d’eau
Code produit. 11406517
Click to view available options
Profondeur (métrique) intérieure:
630 mm
840 mm
Capacité (métrique):
1,1 L
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11406517
Marque: Grant Instruments™ RC3000G
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un grand choix de refroidisseurs / recycleurs RC robustes qui offrent un débit constant de liquide à température contrôlée afin de fournir un refroidissement puissant réglé à -10°C pour de nombreux types de machines industrielles et d’appareils scientifiques. Convient à la circulation à travers des systèmes clos.
  • Plage de températures de -10 à 60°C
  • Stabilité : ±0,25° C ou ±0,5° C (en fonction du modèle)
  • Sélection de modèles avec plusieurs puissances de refroidissement - de 1300 à 3000 W
  • Alternative efficace, fiable et économique au refroidissement à l’eau courante
  • Contrôleur numérique pour des réglages de température précis et reproductibles
  • Les fonctions de sécurité intégrées protègent l’utilisateur, les équipements et l’application d’une surchauffe et d’une température insuffisante et d’une coupure de débit
  • Grâce aux roues verrouillables, vous pouvez déplacer les unités RC facilement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1,1 L
Gamme de températures -10 à 60°C
Largeur (métrique) 380 mm
Hauteur (métrique) 590 mm
Profondeur (métrique) intérieure 630 mm
Tension 120 / 230 V