Learn More
UVP Lampe UV rechargeables
Marque:  UVP 95-0187-02
Code produit. 11708241
  • 458.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Lampes UV rechargeables
• Rechargeable sur secteur
• Possiblité d'avoir 2 tubes de longueurs d'onde différentes pour l'un des modèles
• Lampe rechargeable 6W, 254nm
Spécification
Spécification
Lampe UV rechargeable
254 nm
140 mm
UVS-26P
6 W
249 x 76 x 140 mm
249 mm
76 mm