Learn More
Fisherbrand™ Real Time Electrophoresis System, with Power Supply
Run DNA gels, view separations as they occur, and capture gel images using a smart phone
1795.00€
Spécification
Tampon | 0.5 x or 1 x TAE or TBE |
---|---|
Certifications/Conformité | CE |
Couleur | Gray and clear |
Méthode de détection | Smart phone |
À utiliser avec (équipement) | Standard Electrophoresis Power Supply |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17813388
|
Fisherbrand™
14-955-208 |
Universal | 220/240 V |
1795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tool for small DNA gel runs
- Power supply has selectable voltage of 100 V, 50 V, or 35 V and timer
- Compatible with SYBR, Gel green, SmartGlow, and other green fluorescent DNA stains
- Imaging enclosure and photo filter allows gel imaging with any smart phone camera
- Includes:
- Gel running tank
- Direct connect power supply
- Amber filter lid
- Small blue LED transilluminator
- Gel casting equipment (for casting your own gels)
- Stand
- Trays
- Combs
Spécification
0.5 x or 1 x TAE or TBE | |
Gray and clear | |
Standard Electrophoresis Power Supply | |
DNA | |
10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm | |
Agarose | |
Use with SmartGlow or SYBR green stain | |
Electrophoresis | |
12 or 22 | |
10 to 20 μL | |
12 or 22 | |
230 mL | |
10 to 20 μL | |
2 years | |
7.5 x 8.25 x 5 in. | |
7.5 in. | |
21 in. | |
10.5 cm | |
3 mm, 5.65 mm | |
14 cm | |
0.75 kg |
CE | |
Smart phone | |
Make gels using included casting set | |
Digital LED timer | |
0.5 to 6% | |
Uses minimal consumables, no waste associated with precast gels | |
Molded polycarbonate | |
1 | |
1 Ea. | |
Nucleic acid | |
1 mm, 2 mm | |
230 mL | |
10 to 20 μL | |
7.5 x 8.25 in. | |
7.5 in. | |
8.25 in. | |
10 cm | |
3 mm, 5.65 mm | |
5 in. | |
1.65 lb. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Real Time Electrophoresis System, with Power Supply