Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif, polystyrène non stérile
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage
Marque: Heathrow Scientific™ 120642
102.89 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les graduation sur le bord supérieur et les parois intérieures permettent de mesurer facilement le liquide et de réduire les déchets de réactifs coûteux
- Les becs verseurs aux quatre coins permettent un versement facile sans débordement et réduisent les risques d’égouttement
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- En sachets hermétiques à ouverture facile. Ouverture sans ciseaux
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
- Brevet de modèle en instance
Spécification
.85 oz | |
Néant | |
Conditionnement en vrac | |
4 x 1 x 0,8 po | |
Non stérile | |
Réactif | |
2,1 cm | |
4 po | |
104deg;F en fonctionnement | |
600 | |
600 | |
1 po | |
Non | |
Oui |
Dnase, Rnase amp; Apyrogène | |
blanc | |
25 ml | |
Polystyrène | |
Réservoir de réactif | |
0,8 po | |
Réservoir | |
10,2 cm | |
40deg;C en fonctionnement | |
100 | |
25 ml | |
2,5 cm | |
1 bac de fond | |
Conique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif, polystyrène non stérile > 25 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu