Learn More
Thermo Scientific™ Kits de réactifs pour colorimètres Eutech™
Kits de réactifs utilisés avec les colorimètres Eutech
Marque: Thermo Scientific™ 94X377001
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : CAS : 6283-63-2 Poids : 0.04500kg
Description
Les kits de réactifs sont utilisés avec les colorimètres Eutech™ C401, C301, C201, C105, C104, C103, C102 et C101.
Les récents colorimètres étanches portatifs, basés sur le microprocesseur, de qualité laboratoire Eutech™ mesurent le chlore (libre et total), l’acide cyanurique, le pH, le dioxyde de chlore, le brome et l’ozone avec des résultats rapides, précis et reproductibles. Les appareils de mesure sont faciles à utiliser grâce à leur interface utilisateur simple, intuitive et directe. Les messages d’aide et les auto-diagnostics s’affichent sur un grand écran à cristaux liquides (LCD) sur mesure. Chaque appareil de mesure est livré avec des réactifs et des flacons d’échantillons dans une mallette de transport robuste pour des tests rapides sur le terrain. Cette famille de colorimètres est conçue pour une analyse fiable et pratique de l’eau dans les piscines, les spas, les établissements publics, les usines d’eaux usées industrielles, l’eau municipale, l’eau traitée, les systèmes de conditionnement de l’eau et les usines de papier et de pâte à papier. Faites votre choix parmi notre vaste gamme de modèles conçus pour répondre à vos besoins d’application.
Caractéristiques du colorimètre :
- Contrôle avancé de l’alimentation électrique
L’appareil de mesure est capable d’effectuer plus de 3,000 tests à l’aide d’un seul jeu de 4 piles alcalines ‘AAA’. La mise hors tension automatique s’active après 10 minutes d’inactivité pour économiser la batterie. - Fonctionnement de l’appareil de mesure en toute simplicité
L’appareil de mesure est conçu pour un fonctionnement facile. Il permet l’occultation simultanée de tous les paramètres et plages lors de la mesure du même échantillon. La valeur d’occultation est stockée dans la mémoire même en cas de remplacement des batteries. De plus, aucun étalonnage n’est nécessaire pour le chlore et l’acide cyanurique. Plus important encore, l’appareil de mesure ne nécessite aucun entretien. - Grand affichage très lisible
Le grand écran est doté d’un affichage à cristaux liquides (LCD) personnalisé avec 14 segments de 4 chiffres avec des indicateurs de mode pour guider l’utilisation de l’appareil de mesure. - Étanche IP67 et léger
L’instrument de mesure léger est doté d’un boîtier étanche IP67. Il flotte même en cas de chute accidentelle dans de l’eau.
Spécification
Kit de réactifs (DPD) pour chlore libre, boîte de 100 sachets |