Learn More
DWK Life Sciences Flacon à col large, en verre sodo-calcique, col avec rodage normalisé
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Description
Une température d’utilisation maximale de +100°C est recommandée Résistance aux chocs thermiques de 30 K. Classe hydrolytique 3. Note relative à l’utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les flacon en verre sodocalcique : Si le flacon et le bouchon présentent une différence de température supérieure à 30 °C, les bouchons en verre peuvent se coincer.
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
- Tous les composants en verre
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
Diamètre (métrique) | 107 mm |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
À utiliser avec (application) | Stockage de réactifs sensibles à l’air et de produits chimiques ; stockage de liquides, poudres et granulés hygroscopiques |
Comprend | Avec bouchon à tête plate en verre rodé standard |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/Bte |
Autoclavable | Non autoclavable |