Learn More
Invitrogen™ Kit d’extinction d’autofluorescence tissulaire ReadyProbes™
Code produit. 17162534
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17162534
Marque: Invitrogen™ R37630
Minimise l’autofluorescence indésirable dans les FFPE et les tissus congelés en raison de la fixation de l’aldéhyde, des globules rouges et des éléments structurels tels que le collagène et l’élastine.
  • Le kit de piégeage d’autofluorescence tissulaire ReadyProbes minimise l’autofluorescence indésirable dans les FFPE et les tissus congelés en raison de la fixation de l’aldéhyde, des globules rouges et des éléments structurels tels que le collagène et l’élastine.
  • Si le signal cible est suffisamment faible, ce signal de fond peut interférer avec l’interprétation des dosages d’immunohistochimie (IHC), d’immunocytochimie (ICC), d’immunofluorescence (IF) et d’hybridation in situ (ISH).
  • Le kit d’extinction d’autofluorescence tissulaire ReadyProbes minimise la plupart des types d’autofluorescence, à l’exception de l’autofluorescence des granules de lipofuschine.
  • Le kit d’extinction d’autofluorescence tissulaire ReadyProbes contient trois composants qui sont combinés juste avant utilisation. Combinez les composants A, B et C dans un rapport de 1:1:1.
  • Mélanger les composants A et B ensemble avant d’ajouter le composant C. La solution obtenue est ensuite appliquée au tissu pendant 2 à 5 minutes à température ambiante.
  • Ceci se fait après les étapes de blocage, d’anticorps primaire et d’anticorps secondaire, mais avant l’application de contre-colorations comme les colorants nucléaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Contenu et stockage Un kit contenant 5 ml de chaque solution prête à l’emploi (1X) de réactif A, B et C dans trois flacons en PEHD transparents.
  • Conservez à 2–8°C.
  • Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit peut être utilisé pendant 3 mois après réception.Un kit suffit à traiter
    Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
    Gamme de produits ReadyProbes
    Type de produit Réactif de blocage