Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Reagent F-Actin Phalloidin Conjugates
Perfect for fixed cells and tissue, ReadyProbes Reagent F-actin phalloidin conjugates offer clear visualization of actin filaments, making it perfect for cell biology, neuroscience, cancer research, and more.
317.00€ - 324.00€
Spécification
Contenu et stockage 2 × flacons compte-gouttes de 2,5 ml
Stockage à ≤ 25°C.
Méthode de détection Fluorescence
Émission 518
Forme Liquide
Technique Intensité de fluorescence
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Gamme de longueur d’onde d’excitation Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Gamme de longueur d’onde d’excitation Prix Quantité et disponibilité  
14879680
Afficher les documents
Invitrogen™
R37110
Vert 495/518
324.00€
5mL
15119325
Afficher les documents
Invitrogen™
R37112
Rouge-orange 540/565
317.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
2 × flacons compte-gouttes de 2,5 ml
Stockage à ≤ 25°C.
518
Intensité de fluorescence
Phalloïdine
Fluorescence
Liquide
Fluorescent Dye
Cytosquelette
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ ReadyProbes™ Reagent F-Actin Phalloidin Conjugates