Learn More
3M™ Lunettes-masques Reader
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Transparent
Description
- Pont de nez souple et universel
- Branches à extrémités particulièrement souples pour le confort
- Longueurs réglables à trois crans et monture ajustable
- Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une vision transparente et sans obstruction
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Correction goggles |
Couleur de la monture | Noir |
Pouvoir grossissant | +2.50 |