Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical, with Withdrawal Valve
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 06008594
Code produit. 11582234
  • 2755.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sans graduation
  • Avec bride de laboratoire LF
  • Avec rainure
  • En tubulure DURAN™
  • Autres tailles sur demande
Spécification
Spécification
20 L
500 mm
350 mm
Verre Duran
Bride de laboratoire 200 LF