Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Roulements d’agitateurs de cuves de réaction
Roulements d’agitateur avec chemise de refroidissement
Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 06301645
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11546834
  • 144.16€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • Guides d’agitateur avec cône NS
  • Tube en verre étalonné de précision (tubulure DURAN™)
  • Surface de roulement usinée et polie
Spécification
Spécification
10 mm
1
Cône NS 45/40
Tubulure DURAN™